Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
17159.02
17159.04
17159.02EA
41.72
EUR
17159.02
17159.04
Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Purity: 96%
CAS No.: 1795-31-9
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P
Formula Weight: 298.54
Physical Form: Liquid
Density: 0.893
Refractive Index: 1.409
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 80°/8mm
MDL No.: MFCD00015588
Vzorec:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Teplota varu: 80 °C (8 mmHg) Hustota: 0,893 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015588 Číslo CAS: 1795-31-9 |