Tlačiť
Diethyl chlorophosphite ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09919.06 L09919.14
L09919.06EA 75.81 EUR
L09919.06 L09919.14
Diethyl chlorophosphite ≥97%
Diethyl chlorophosphite
Purity: 97% CAS No.: 589-57-1 Molecular Formula: C4H10ClO2P Formula Weight: 156.55 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4375 Odour: Acrid Boiling Point: 153-155° Beilstein Reference: 1098392 Merck Reference: 14,3841 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00009074
Vzorec: C₄H₁₀ClO₂P
Teplota varu: 153…155 °C
Hustota: 1,082
Teplota vzplanutia: 25 °C (77 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009074
Číslo CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
OSN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3841