Tlačiť
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114250250 114251000
ACRO114250250EA 155.23 EUR
ACRO114250250 ACRO114251000
Diethyl chlorophosphite 90% tech.
Diethyl chlorophosphite
Vzorec: C₄H₁₀ClO₂P
Mw: 156.55 g/mol
Hustota: 1.09 g/cm³
Teplota vzplanutia: <1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009074
Číslo CAS: 589-57-1
EINECS: 209-652-2
OSN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥88 %