Tlačiť
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl phosphorodichloridite
MQ100
235229-10G 235229-50G
SIAL235229-10GEA 74.1 EUR
SIAL235229-10G SIAL235229-50G
Methyl dichlorophosphite, Sigma-Aldrich®
Methyl dichlorophosphite
Vzorec: CH₃Cl₂OP
Mw: 132.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD00000524
Číslo CAS: 3279-26-3
EINECS: 221-915-3
OSN: 2920
ADR: 8 II