Tlačiť
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226904-5G 226904-100G 226904-1G 226904-25G
SIAL226904-5GEA 75.41 EUR
SIAL226904-5G SIAL226904-100G SIAL226904-1G SIAL226904-25G
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: CH₆ClNO
Číslo MDL: MFCD00012951
Číslo CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
OSN: 3261
ADR: 8,III