Tlačiť
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethoxyamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
274992-1G 274992-5G
SIAL274992-1GEA 71.4 EUR
SIAL274992-1G SIAL274992-5G
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈ClNO
Číslo MDL: MFCD00012956
Číslo CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9