Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33793.03 H33793.09
H33793.03EA 143.2 EUR
H33793.03 H33793.09
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 75091-99-5 Molecular Formula: C7H9F3O Formula Weight: 166.14 Boiling Point: 67-68°/16mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00102145
Vzorec: C₇H₉F₃O
Teplota varu: 67…68 °C (16 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102145
Číslo CAS: 75091-99-5
OSN: 1224
ADR: 3,III