Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 59.77 EUR
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Vzorec: C₇H₉F₃O
Teplota varu: 71…73 °C (12 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102125
Číslo CAS: 56734-74-8
OSN: 1224
ADR: 3,III