Tlačiť
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
379910010 379910050
ACRO379910010EA 47.73 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Teplota varu: 150…152 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,076 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013285
Číslo CAS: 17159-79-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %