Tlačiť
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
367010100 367010500
ACRO367010100EA 193.07 EUR
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Mw: 156.1791 g/mol
Teplota varu: 50 °C (.2 mmHg)
Hustota: 1.109 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077699
Číslo CAS: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers