Tlačiť
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
118330050 118330250 118331000
ACRO118330050EA 29.08 EUR
ACRO118330050 ACRO118330250 ACRO118331000
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Teplota varu: 106 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001631
Číslo CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4795 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %