Tlačiť
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B22984-100G B22984-25G B22984-5G
SIALB22984-100GEA 587.65 EUR
SIALB22984-100G SIALB22984-25G SIALB22984-5G
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO
Číslo MDL: MFCD00012952
Číslo CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0