O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17393.06
A17393.14
A17393.22
A17393.06EA
56.56
EUR
A17393.06
A17393.14
A17393.22
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 99%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 2687-43-6
Molecular Formula: C6H5CH2ONH2.HCl
Formula Weight: 159.62
Melting Point: ca 238° subl.
Beilstein Reference: 3595440
Vzorec:
C₇H₁₀ClNO Teplota tavenia: ∼ 238 °C (subl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012952 Číslo CAS: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |