O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylammonium chloride
L05861.03
L05861.06
L05861.03EA
100.68
EUR
L05861.03
L05861.06
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride 98%
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 2086-26-2
Molecular Formula: C7H8N2O3.HCl
Formula Weight: 204.61
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 3709565
MDL No.: MFCD00012954
Vzorec:
C₇H₉ClN₂O₃ Teplota tavenia: ∼ 215 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012954 Číslo CAS: 2086-26-2 EINECS: 218-228-6 |