2,6-Xylyl isocyanide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
20748.03
20748.06
20748.03EA
162.45
EUR
20748.03
20748.06
2,6-Xylyl isocyanide
2,6-Xylyl isocyanide
CAS No.: 2769-71-3
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Crystalline
Odour: Unpleasant
Melting Point: 73-74°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013479
Vzorec:
C₉H₉N Teplota tavenia: 73…74 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013479 Číslo CAS: 2769-71-3 EINECS: 220-459-2 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |