Tlačiť
Triphenylmethyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T84107-100G T84107-25G T84107-5G
SIALT84107-100GEA 470.12 EUR
SIALT84107-100G SIALT84107-25G SIALT84107-5G
Triphenylmethyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Triphenylmethyl mercaptan
Vzorec: C₁₉H₁₆S
Číslo MDL: MFCD00004854
Číslo CAS: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3