Tlačiť
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 75.71 EUR
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Vzorec: C₁₅H₁₂F₆N₂
Mw: 334.2600 g/mol
Teplota tavenia: 195…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039146
Číslo CAS: 1095-78-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %