Tlačiť
Salicylohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S607-25G S607-5G
SIALS607-25GEA 130.58 EUR
SIALS607-25G SIALS607-5G
Salicylohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Salicylohydroxamic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002110
Číslo CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3