Tlačiť
Salicylohydroxamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11528.09 A11528.14 A11528.18 A11528.22
A11528.09EA 52.15 EUR
A11528.09 A11528.14 A11528.18 A11528.22
Salicylohydroxamic acid ≥99%
Salicylohydroxamic acid
Purity: 99% CAS No.: 89-73-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 1210520 Merck Reference: 14,8331 MDL No.: MFCD00002110
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: ∼ 170 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002110
Číslo CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Merck Index: 14,8331