Salicylohydroxamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
A11528.09EA
52.15
EUR
A11528.09
A11528.14
A11528.18
A11528.22
Salicylohydroxamic acid ≥99%
Salicylohydroxamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-73-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 1210520
Merck Reference: 14,8331
MDL No.: MFCD00002110
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Teplota tavenia: ∼ 170 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002110 Číslo CAS: 89-73-6 EINECS: 201-934-3 Merck Index: 14,8331 |