Tlačiť
Salicylohydroxamic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
132620250 132620050
132620250.EA 122.97 EUR
132620250. 132620050.
Salicylohydroxamic acid 99%
Salicylohydroxamic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.14 g/mol
Teplota tavenia: 177…185 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002110
Číslo CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl