Tlačiť
Mucochloric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3-Dichloromalealdehydic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
M89803-100G M89803-500G
SIALM89803-100GEA 39.05 EUR
SIALM89803-100G SIALM89803-500G
Mucochloric acid, Sigma-Aldrich®
Mucochloric acid
Vzorec: C₄H₂Cl₂O₃
Mw: 168.96 g/mol
Číslo MDL: MFCD00135465
Číslo CAS: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
OSN: 2923
ADR: 8 III