Mucobromic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,3-Dibromomalealdehydic acid, (Z)-2,3-Dibromo-4-oxobut-2-enoic acid
A15998.22
A15998.36
A15998.22EA
111.36
EUR
A15998.22
A15998.36
Mucobromic acid ≥98%
Mucobromic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 488-11-9
Molecular Formula: C4H2Br2O3
Formula Weight: 257.88
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 1705707
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00063745
Vzorec:
C₄H₂Br₂O₃ Mw: 257.88 g/mol Teplota tavenia: 121…124 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063745 Číslo CAS: 488-11-9 EINECS: 207-670-5 OSN: 3261 ADR: 8 III |