Tlačiť
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetate
L07579.03 L07579.06
L07579.03EA 86.24 EUR
L07579.03 L07579.06
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate ≥98%
Ethyl-4-nitrophenylglyoxylate
Purity: 98+% CAS No.: 70091-75-7 Molecular Formula: C10H9NO5 Formula Weight: 223.19 Melting Point: 39-43° Boiling Point: 152-157°/0.5mm MDL No.: MFCD00051841
Vzorec: C₁₀H₉NO₅
Teplota varu: 152…157 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 39…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051841
Číslo CAS: 70091-75-7