Tlačiť
Aminoiminomethanesulphinic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20082.1000 8.20082.0250
8.20082.1000EA 206.98 EUR
8.20082.1000 8.20082.0250
Aminoiminomethanesulphinic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aminoiminomethanesulphinic acid
Vzorec: CH₄N₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002397
Číslo CAS: 1758-73-2
EINECS: 217-157-8
OSN: 3341
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 123 °C (decomposition)
Molar Mass 108.12 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously Combustible Material