Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
119720100
119721000
119725000
ACRO119720100EA
33.05
EUR
ACRO119720100
ACRO119721000
ACRO119725000
Aminoiminomethanesulphinic acid 99%
Aminoiminomethanesulphinic acid
Vzorec:
CH₄N₂O₂S Teplota tavenia: 126 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002397 Číslo CAS: 1758-73-2 EINECS: 217-157-8 OSN: 3341 ADR: 4.2,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Impurity | ≤0.2 % Thiourea |