Tlačiť
Ethyl-N-hydroxyacetimidate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl acetohydroximate
M-Clarity™ quality level = MQ100
208922-10G 208922-50G
SIAL208922-10GEA 69.39 EUR
SIAL208922-10G SIAL208922-50G
Ethyl-N-hydroxyacetimidate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Vzorec: C₄H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00002114
Číslo CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7