Tlačiť
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl acetohydroximate
A11006.06 A11006.14 A11006.22
A11006.06EA 56.56 EUR
A11006.06 A11006.14 A11006.22
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥97%
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Purity: 97% CAS No.: 10576-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 55-58°/6mm Beilstein Reference: 1700260 MDL No.: MFCD00002114
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota varu: 55…58 °C (6 mmHg)
Teplota tavenia: 23…25 °C
Teplota vzplanutia: 77 °C (171 °F)
Číslo MDL: MFCD00002114
Číslo CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7