Tlačiť
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
197500100 197500500
ACRO197500100EA 105.5 EUR
ACRO197500100 ACRO197500500
Ethyl-N-hydroxyacetimidate 97%
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota varu: 55…58 °C (6 mmHg)
Teplota tavenia: 23…25 °C
Teplota vzplanutia: 77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002114
Číslo CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %