Tlačiť
N-Methyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
127027-500G 127027-100G 127027-25G
SIAL127027-500GEA 224.63 EUR
SIAL127027-500G SIAL127027-100G SIAL127027-25G
N-Methyl-1,3-propanediamine, Sigma-Aldrich®
N-Methyl-1,3-propanediamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00008209
Číslo CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6