Tlačiť
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
155570010 155572500 155570025
ACRO155570010EA 252.31 EUR
ACRO155570010 ACRO155572500 ACRO155570025
N-Methyl-1,3-propanediamine 99%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Vzorec: C₄H₁₂N₂
Teplota varu: 139…141 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –72 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008209
Číslo CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
OSN: 2922
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4458 to 1.4478 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Titration with HCl ≥98.5 %