Tlačiť
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133280-1G 133280-5G
SIAL133280-1GEA 143.2 EUR
SIAL133280-1G SIAL133280-5G
n-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
n-Butyl isocyanide
Vzorec: C₅H₉N
Číslo MDL: MFCD00000008
Číslo CAS: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7