Tlačiť
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
301248-100G 301248-500G 301248-5G
SIAL301248-100GEA 139.99 EUR
SIAL301248-100G SIAL301248-500G SIAL301248-5G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine, Sigma-Aldrich®
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₆
Číslo MDL: MFCD00010748
Číslo CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5