Tlačiť
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
124850250 124851000
ACRO124850250EA 67.79 EUR
ACRO124850250 ACRO124851000
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine 95%
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₆
Teplota varu: 330 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010748
Číslo CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %