Tlačiť
Tetrabutylammonium acetate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
19279.03 19279.06
19279.03EA 50.14 EUR
19279.03 19279.06
Tetrabutylammonium acetate
Tetrabutylammonium acetate
CAS No.: 10534-59-5 Molecular Formula: C18H39NO2 Formula Weight: 301.51 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 114-115° MDL No.: MFCD00043208
Vzorec: C₁₈H₃₉NO₂
Teplota tavenia: 114…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043208
Číslo CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8