Tlačiť
Acetohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Hydroxyacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
159034-10G 159034-50G 159034-5G
SIAL159034-10GEA 176.65 EUR
SIAL159034-10G SIAL159034-50G SIAL159034-5G
Acetohydroxamic acid, Sigma-Aldrich®
Acetohydroxamic acid
Vzorec: C₂H₅NO₂
Mw: 75.0666 g/mol
Číslo MDL: MFCD00009994
Číslo CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8