Tlačiť
Acetohydroxamic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Hydroxyacetamide
170130050 170130250
ACRO170130050EA 98.94 EUR
ACRO170130050 ACRO170130250
Acetohydroxamic acid 98+%
Acetohydroxamic acid
Vzorec: C₂H₅NO₂
Mw: 75.0666 g/mol
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009994
Číslo CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)