Tlačiť
Trichloromethanesulphenyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
130030050 130030250
ACRO130030050EA 71 EUR
ACRO130030050 ACRO130030250
Trichloromethanesulphenyl chloride 97%
Trichloromethanesulphenyl chloride
Vzorec: CCl₄S
Teplota varu: 146…148 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,7 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037054
Číslo CAS: 594-42-3
EINECS: 209-840-4
OSN: 1670
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 %