Tlačiť
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22315.09 B22315.14 B22315.22
B22315.09EA 56.16 EUR
B22315.09 B22315.14 B22315.22
2,2-Dibromomalonamide ≥98%
2,2-Dibromomalonamide
Purity: 98+% CAS No.: 73003-80-2 Molecular Formula: C3H4Br2N2O2 Formula Weight: 259.89 Melting Point: 202-207° Beilstein Reference: 1770873
Vzorec: C₃H₄Br₂N₂O₂
Teplota tavenia: 202…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014803
Číslo CAS: 73003-80-2
EINECS: 277-205-9