Tlačiť
DL-Malic acid disodium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 75.31 EUR
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt for synthesis, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Vzorec: C₄H₄Na₂O₅
Číslo MDL: MFCD00012466
Číslo CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol