DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium hydrogen DL-malate
A19428.18
A19428.30
A19428.18EA
59.68
EUR
A19428.18
A19428.30
DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
DL-Malic acid monosodium salt
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Vzorec:
C₄H₅NaO₅ Mw: 156.07 g/mol Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00798569 Číslo CAS: 57467-17-1 |