Tlačiť
DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium hydrogen DL-malate
A19428.18 A19428.30
A19428.18EA 59.68 EUR
A19428.18 A19428.30
DL-Malic acid monosodium salt ≥98%
DL-Malic acid monosodium salt
Purity: 98% CAS No.: 57467-17-1 Molecular Formula: C4H5NaO5 Formula Weight: 156.07 Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00798569
Vzorec: C₄H₅NaO₅
Mw: 156.07 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798569
Číslo CAS: 57467-17-1