Tlačiť
2',7'-Dichlorofluorescein
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 80.63 EUR
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Vzorec: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005047
Číslo CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6