Tlačiť
4-Bromo-2-pyridone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
H32067.03 H32067.06
H32067.03EA 101.08 EUR
H32067.03 H32067.06
4-Bromo-2-pyridone ≥97%
4-Bromo-2-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 36953-37-4 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD00234041
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 201…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234041
Číslo CAS: 36953-37-4