Tlačiť
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with copper
B20052.09 B20052.88 B20052.36
B20052.09EA 228.64 EUR
B20052.09 B20052.88 B20052.36
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilised
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 175278-30-5 Molecular Formula: C8H8BrI Formula Weight: 310.97 Boiling Point: 84-86°/0.4mm MDL No.: MFCD00221458
Vzorec: C₈H₈BrI
Teplota varu: 84…86 °C (0,4 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221458
Číslo CAS: 175278-30-5