Tlačiť
Octyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethyl-1-octylammonium bromide
75091-25G 75091-5G
SIAL75091-25GEA 195.87 EUR
SIAL75091-25G SIAL75091-5G
Octyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Octyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₁H₂₆BrN
Mw: 252.24 g/mol
Číslo MDL: MFCD00051873
Číslo CAS: 2083-68-3