Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Trimethyl-1-octylammonium bromide
L08610.06
L08610.14
L08610.22
L08610.06EA
46.87
EUR
L08610.06
L08610.14
L08610.22
Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Octyltrimethylammonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Vzorec:
C₁₁H₂₆BrN Mw: 252.24 g/mol Teplota tavenia: 220…222 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051873 Číslo CAS: 2083-68-3 |