Tlačiť
Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Trimethyl-1-octylammonium bromide
L08610.06 L08610.14 L08610.22
L08610.06EA 46.87 EUR
L08610.06 L08610.14 L08610.22
Octyltrimethylammonium bromide ≥97%
Octyltrimethylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 2083-68-3 Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br Formula Weight: 252.24 Melting Point: 220-222° Beilstein Reference: 3628448
Vzorec: C₁₁H₂₆BrN
Mw: 252.24 g/mol
Teplota tavenia: 220…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051873
Číslo CAS: 2083-68-3