Tlačiť
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hexyltrimethylammonium Bromide, (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
L08594.06 L08594.14
L08594.06EA 52.87 EUR
L08594.06 L08594.14
Hexyltrimethylammonium bromide ≥98%
Hexyltrimethylammonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 2650-53-5 Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)3Br Formula Weight: 224.18 Melting Point: 177-180° Beilstein Reference: 3913229
Vzorec: C₉H₂₂BrN
Mw: 224.18 g/mol
Teplota tavenia: 177…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051872
Číslo CAS: 2650-53-5