Tlačiť
Decyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
30725-10G 30725-50G
SIAL30725-10GEA 70.1 EUR
SIAL30725-10G SIAL30725-50G
Decyltrimethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Decyltrimethylammonium bromide
Vzorec: C₁₃H₃₀BrN
Mw: 280.30 g/mol
Číslo MDL: MFCD00041973
Číslo CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7