Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(1-Decyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyldecan-1-aminium bromide
L12144.09
L12144.18
L12144.09EA
60.48
EUR
L12144.09
L12144.18
Decyltrimethylammonium bromide ≥98%
Decyltrimethylammonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 2082-84-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Formula Weight: 280.30
Melting Point: 243-245°
Beilstein Reference: 3915222
Vzorec:
C₁₃H₃₀BrN Mw: 280.30 g/mol Teplota tavenia: 243…245 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041973 Číslo CAS: 2082-84-0 EINECS: 218-219-7 |