Tlačiť
2-Phenylethanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phenethyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ300
W389404-100G W389404-1KG W389404-25G
SIALW389404-100GEA 350.18 EUR
SIALW389404-100G SIALW389404-1KG SIALW389404-25G
2-Phenylethanethiol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
Číslo MDL: MFCD00004891
Číslo CAS: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9