Tlačiť
2-Phenylethanethiol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Phenethyl mercaptan
378490100 378490500
ACRO378490100EA 97.87 EUR
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Phenylethanethiol 99%
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 97…100 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,03 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004891
Číslo CAS: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %